Få mere at vide
Nevirapine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494048
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16494048 10 mg -
16450407 50 mg 50mg
16435036 100 mg -
16430996 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16494048 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10570
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
MedChemExpress Nevirapine is a non-nucleoside inhibitor of HIV-1 reverse transcriptase used to treat and prevent HIV/AIDS; with a Ki of 270 μM.
Nevirapine is a non-nucleoside inhibitor of HIV-1 reverse transcriptase used to treat and prevent HIV/AIDS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nevirapine
CAS 129618-40-2
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H14N4O
Mængde 10 mg
Synonym BI-RG 587 NSC 641530 NVP
Opløselighedsinformation DMSO : 14.29 mg/mL (53.66 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C2=C(N=CC=C2)N(C3CC3)C4=NC=CC(C)=C4N1
Molekylvægt (g/mol) 266.3
Formel vægt 266.3
Procent renhed 99.01%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus