missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nevirapine EP Impurity A, Mikromol™

Artikelnummer. 30461316
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30461316 4 x 25 mg
30052514 25 mg
30050082 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30461316 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1146.0100254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Nevirapine EP Impurity A, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale 11-Ethyl-4-methyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido [3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one
CAS 133627-17-5
Analyt- eller komponentnavne 11-Ethyl-4-methyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido [3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H14 N4 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Nevirapine Anhydrous Imp. A (EP), Nevirapine USP Related Compound A, Nevirapine USP RC A, 11-Ethyl-4-methyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido [3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, Nevirapine Related Compound A, Nevirapine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C14H14N4O/c1-3-18-12-10(5-4-7-15-12)14(19)17-11-9(2)6-8-16-13(11)18/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,17,19)
Løsningstype Neat
SMIL CCN1c2nccc(C)c2NC(=O)c3cccnc13
IUPAC navn 11-ethyl-4-methyl-5H-dipyrido[2,3-b:3',2'-e][1,4]diazepin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 254.29
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 254.1168 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.