missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nevirapine EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivelse
Nevirapine EP Impurity A
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-Ethyl-4-methyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido [3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one |
| CAS | 133627-17-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 11-Ethyl-4-methyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido [3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H14 N4 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Nevirapine Anhydrous Imp. A (EP), Nevirapine USP Related Compound A, Nevirapine USP RC A, 11-Ethyl-4-methyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido [3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, Nevirapine Related Compound A, Nevirapine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N4O/c1-3-18-12-10(5-4-7-15-12)14(19)17-11-9(2)6-8-16-13(11)18/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,17,19) |
| SMIL | CCN1c2nccc(C)c2NC(=O)c3cccnc13 |
| IUPAC navn | 11-ethyl-4-methyl-5H-dipyrido[2,3-b:3',2'-e][1,4]diazepin-6-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?