missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nevirapine Dimer, TRC

Artikelnummer. 30468001
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468001 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468001 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN39129010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nevirapine Dimer
CAS 1391054-30-0
Molekylær formel C30H26N8O2
Mængde 10 mg
Synonym 11,11’-Dicyclopropyl-4,4’-dimethyl-5,5’,11,11’-tetrahydro-6H,6’H-9,9’-bidipyrido[3,2-b:2’,3’-e][1,4]diazepin-6,6’-dione, Nevirapine Impurity D, Nevirapine EP Impurity D
InChI formel InChI=1S/C30H26N8O2/c1-15-11-13-31-27-23(15)35-29(39)19-7-9-21(33-25(19)37(27)17-3-4-17)22-10-8-20-26(34-22)38(18-5-6-18)28-24(36-30(20)40)16(2)12-14-32-28/h7-14,17-18H,3-6H2,1-2H3,(H,35,39)(H,36,40)
SMIL CC1=C2C(=NC=C1)N(C3=C(C=CC(=N3)C4=NC5=C(C=C4)C(=O)NC6=C(C=CN=C6N5C7CC7)C)C(=O)N2)C8CC8
IUPAC navn 11-cyclopropyl-9-(11-cyclopropyl-4-methyl-6-oxo-5H-dipyrido[4,2-a:2',3'-d][1,4]diazepin-9-yl)-4-methyl-5H-dipyrido[4,2-a:3',2'-e][1,4]diazepin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 530.58
Formel vægt 530.2179
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.