missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nevirapine Dimer, TRC

Artikelnummer. 30464881
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464881 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464881 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3912901MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nevirapine Dimer
CAS 1391054-30-0
Molekylær formel C30H26N8O2
Mængde 1 mg
Synonym 11,11’-Dicyclopropyl-4,4’-dimethyl-5,5’,11,11’-tetrahydro-6H,6’H-9,9’-bidipyrido[3,2-b:2’,3’-e][1,4]diazepin-6,6’-dione, Nevirapine Impurity D, Nevirapine EP Impurity D
InChI formel InChI=1S/C30H26N8O2/c1-15-11-13-31-27-23(15)35-29(39)19-7-9-21(33-25(19)37(27)17-3-4-17)22-10-8-20-26(34-22)38(18-5-6-18)28-24(36-30(20)40)16(2)12-14-32-28/h7-14,17-18H,3-6H2,1-2H3,(H,35,39)(H,36,40)
SMIL CC1=C2C(=NC=C1)N(C3=C(C=CC(=N3)C4=NC5=C(C=C4)C(=O)NC6=C(C=CN=C6N5C7CC7)C)C(=O)N2)C8CC8
IUPAC navn 11-cyclopropyl-9-(11-cyclopropyl-4-methyl-6-oxo-5H-dipyrido[4,2-a:2',3'-d][1,4]diazepin-9-yl)-4-methyl-5H-dipyrido[4,2-a:3',2'-e][1,4]diazepin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 530.58
Formel vægt 530.2179
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.