Få mere at vide
Nevirapine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nevirapine-D3 |
| CAS | 1051419-24-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15H11D3N4O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one','11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-(methyl-d3)- (ACI), 11-Cyclopropyl-5,11-dihydro-4-(methyl-d3)-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one (ACI), Nevirapine-d3, Nevirapine-D3 (methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])c1ccnc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12 |
| IUPAC navn | 2-cyclopropyl-7-(trideuteriomethyl)-2,4,9,15-tetrazatricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(11),3(8),4,6,12,14-hexaen-10-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.32 |
| Vis mere |