Få mere at vide
Nevirapin Vandrus, LoGiCal
Artikelnummer. 30459732
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459732 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459732 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1146.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nevirapine
CAS 129618-40-2
Analyt- eller komponentnavne Nevirapine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H14 N4 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Nevirapine Anhydrous, 6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl- (9CI), BI-RG 587, NSC 641530, Nevarapine, Nevirapine, Viramune
InChI formel InChI=1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)
Løsningstype Fedt
SMIL Cc1ccnc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12
IUPAC navn 11-cyclopropyl-4-methyl-5H-dipyrido[2,3-b:3',2'-e][1,4]diazepin-6-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 266.3
Mængde 10 mg
Formel vægt 266,1168 g/mol