Få mere at vide
Nevirapin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15517729
Brand: Thermo Scientific Acros 461152500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
CAS: 129618-40-2 | C15H14N4O | 266.3 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129618-40-2
Molekylær formel C15H14N4O
Molekylvægt (g/mol) 266.3
InChI nøgle NQDJXKOVJZTUJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym nevirapine, viramune, bi-rg-587, viramune xr, nvp, birg587, 11-cyclopropyl-4-methyl-5,11-dihydro-6h-dipyrido 3,2-b:2',3'-e 1,4 diazepin-6-one, nevirapine usan:inn, unii-99dk7fvk1h, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-6h-dipyrido 3,2-b:2',3'-e 1,4 diazepin-6-one
PubChem CID 4463
ChEBI CHEBI:63613
IUPAC navn 11-cyclopropyl-4-methyl-5H-dipyrido[2,3-e
SMIL CC1=C2C(=NC=C1)N(C3=C(C=CC=N3)C(=O)N2)C4CC4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nevirapine
Smeltepunkt 247.0°C to 249.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Mængde 250 mg
Formel vægt 266.3
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nevirapine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i