Få mere at vide
Nevirapine-12-(n-proylidenyl), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nevirapine-12-(n-proylidenyl) |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N4O/c1-2-3-5-12-9-11-20-17-15(12)21-18(23)14-6-4-10-19-16(14)22(17)13-7-8-13/h3-6,9-11,13H,2,7-8H2,1H3,(H,21,23) |
| Formel vægt | 306.1481 |