Få mere at vide
Nevirapin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nevirapine |
| CAS | 129618-40-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Nevirapine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C15 H14 N4 O |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Nevirapine Anhydrous, 6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl- (9CI), BI-RG 587, NSC 641530, Nevarapine, Nevirapine, Viramune |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20) |
| SMIL | Cc1ccnc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12 |
| Vis mere |