Få mere at vide
Nevada Terpene Mixture 0058 1000 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316894
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316894 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316894 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000058IP
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Trans-Caryophyllene∣alpha-Bisabolol∣alpha-Humulene∣beta-Pinene∣Caryophyllene Oxide∣DL-alpha-Pinene∣DL-Linalool∣Limonene∣Myrcene∣Terpinolene
CAS 87-44-5, 515-69-5, 6753-98-6, 127-91-3, 1139-30-6, 80-56-8
Analyt- eller komponentnavne (-)-Trans-Caryophyllene∣alpha-Bisabolol∣alpha-Humulene∣beta-Pinene∣Caryophyllene Oxide∣DL-alpha-Pinene∣DL-Linalool∣Limonene∣Myrcene∣Terpinolene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Isopropanol
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) (-)-Trans-Caryophyllene 1000 mg/L∣alpha-Bisabolol 1000 mg/L∣alpha-Humulene 1000 mg/L∣beta-Pinene 1000 mg/L∣Caryophyllene Oxide 1000 mg/L∣DL-alpha-Pinene 1000 mg/L∣DL-Linalool 1000 mg/L∣Limonene 1000 mg/L∣Myrcene 1000 mg/L∣Terpinolene 1000 mg/L