Få mere at vide
Invitrogen™ NeutrAvidin Protein, DyLight™ 650
Artikelnummer. 11884564
Mængde:
1mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. 11884564
Brand: Invitrogen™ 84607
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Protein
NeutrAvidin Protein, DyLight 650 konjugat, 84607, fra Invitrogen ., 84607, fra Invitrogen . Arter Reaktivitet: ; Anvendelser: Immunfluorescens.
Avidin er et glykoprotein, der findes i æggehvide og væv fra fugle, krybdyr og amfibier. Det biotinbindende protein indeholder fire identiske underenheder med en kombineret masse på 67.000-68.000 dalton. Fjernelse af glycosyleringen fra avidin giver NeutrAvidin Protein med en masse på 60.000 dalton. Kulhydrat-baseret lectin-binding reduceres til uopdagelige niveauer, men biotin-bindingsaffiniteten bibeholdes. NeutrAvidin Protein tilbyder fordelene ved et neutralt pI for at minimere uspecifik adsorption sammen med lysinrester, der forbliver tilgængelige til derivatisering eller anden tilpasset konjugation. NeutrAvidin Protein giver den laveste uspecifikke binding blandt de kendte biotinbindende proteiner. Den specifikke aktivitet for biotinbinding er ca. 14 ug/mg protein, hvilket er tæt på den teoretiske maksimale aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1mg/mL
Konjugeret DyLight 650
Krydsreaktivitet Tag
Formulering Bufret saltvandsopløsning med 1% BSA og uden konserveringsmiddel
Mængde 1mL
Regulatorisk status RUO
Indhold og opbevaring 4 °C
Form Væske
Til brug med (applikation) Immunfluorescens
Renhed eller kvalitetsklasse renset
Værtsarter N/A
Produkttype NeutrAvidin