Få mere at vide
Invitrogen™ NeutrAvidin Protein, DyLight™ 633
Artikelnummer. 10005813
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. 10005813
Brand: Invitrogen™ 22844
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Protein
NeutrAvidin Protein, DyLight 633-konjugat, 22844, fra Invitrogen ., 22844, fra Invitrogen . Arter Reaktivitet: ; Applikationer: ELISA, Immuncytokemi, Immunfluorescens, Immunhistokemi, Immunpræcipitation, Western Blot.
Avidin er et glykoprotein, der findes i æggehvide og væv fra fugle, krybdyr og amfibier. Det biotinbindende protein indeholder fire identiske underenheder med en kombineret masse på 67.000-68.000 dalton. Fjernelse af glycosyleringen fra avidin giver NeutrAvidin Protein med en masse på 60.000 dalton. Kulhydrat-baseret lectin-binding reduceres til uopdagelige niveauer, men biotin-bindingsaffiniteten bibeholdes. NeutrAvidin Protein tilbyder fordelene ved et neutralt pI for at minimere uspecifik adsorption sammen med lysinrester, der forbliver tilgængelige til derivatisering eller anden tilpasset konjugation. NeutrAvidin Protein giver den laveste uspecifikke binding blandt de kendte biotinbindende proteiner. Den specifikke aktivitet for biotinbinding er ca. 14 ug/mg protein, hvilket er tæt på den teoretiske maksimale aktivitet. 22844 indeholder 1 ml protein i blå farve væske i en koncentration på 1 mg/ml. Fluorescens top er 627 nm (dyb rød).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1mg/mL
Konjugeret DyLight 633
Krydsreaktivitet Tag
Formulering PBS med 1 % BSA og 0,02 % natriumazid; pH 7,2
pH 7.2
Mængde 1 mL
Regulatorisk status RUO
Indhold og opbevaring 4 °C
Form Væske
Til brug med (applikation) ELISA, Immuncytokemi, Immunfluorescens, Immunhistokemi, Immunfældning, Western Blot
Renhed eller kvalitetsklasse renset
Værtsarter N/A
Produkttype NeutrAvidin