Få mere at vide
Invitrogen™ NeutrAvidin Protein, DyLight™ 488
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Beskrivelse
NeutrAvidin Protein, DyLight 488 konjugat, 22832, fra Invitrogen ., 22832, fra Invitrogen . Arter Reaktivitet: ; Applikationer: ELISA, Immuncytokemi, Immunfluorescens, Immunhistokemi, Immunpræcipitation, Western Blot.
Avidin er et glykoprotein, der findes i æggehvide og væv fra fugle, krybdyr og amfibier. Det biotinbindende protein indeholder fire identiske underenheder med en kombineret masse på 67.000-68.000 dalton. Fjernelse af glycosyleringen fra avidin giver NeutrAvidin Protein med en masse på 60.000 dalton. Kulhydrat-baseret lectin-binding reduceres til uopdagelige niveauer, men biotin-bindingsaffiniteten bibeholdes. NeutrAvidin Protein tilbyder fordelene ved et neutralt pI for at minimere uspecifik adsorption sammen med lysinrester, der forbliver tilgængelige til derivatisering eller anden tilpasset konjugation. NeutrAvidin Protein giver den laveste uspecifikke binding blandt de kendte biotinbindende proteiner. Den specifikke aktivitet for biotinbinding er ca. 14 ug/mg protein, hvilket er tæt på den teoretiske maksimale aktivitet. 22832 indeholder 1 ml protein i gul farvet væske i en koncentration på 1 mg/ml.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1mg/mL |
| Konjugeret | DyLight 488 |
| Krydsreaktivitet | Tag |
| Formulering | PBS med 1 % BSA og 0,02 % natriumazid; pH 7,2 |
| pH | 7.2 |
| Mængde | 1 mL |
| Regulatorisk status | RUO |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | ELISA, Immuncytokemi, Immunfluorescens, Immunhistokemi, Immunfældning, Western Blot |
| Vis mere |