Få mere at vide
Thermo Scientific™ NeutrAvidin Protein
Artikelnummer. p-7180352 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10 mg
100 mg
1000 mg
Pakningsstørrelse:
1000mg
10mg
Hver
Artikelnummer. 10443985
Brand: Thermo Scientific™ 31000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
NeutrAvidin Protein er deglykosyleret nativt avidin fra æggehvider. Fjernelse af det overskydende kulhydrat ved en eksklusiv proces giver et protein med et mere neutralt isoelektrisk punkt og mindre uspecifikke bindingsegenskaber. Oprensede og konjugerede former af NeutrAvidin Protein giver enestående ydeevne i Western blot, ELISA og IHC-applikationer, der kræver biotinbindende prober. Analysespecificitet, sensitivitet og signal-til-støj-forhold med NeutrAvidin Protein er generelt tilsvarende eller bedre end med det væsentligt dyrere streptavidin. Avidin er et glykoprotein, der findes i æggehvide og væv fra fugle, krybdyr og amfibier. Det biotinbindende protein indeholder fire identiske underenheder med en kombineret masse på 67.000-68.000 dalton. Fjernelse af glycosyleringen fra avidin giver NeutrAvidin Protein med en masse på 60.000 dalton. Kulhydrat-baseret lectin-binding reduceres til uopdagelige niveauer, men biotin-bindingsaffiniteten bibeholdes. NeutrAvidin Protein tilbyder fordelene ved et neutralt pI for at minimere uspecifik adsorption sammen med lysinrester, der forbliver tilgængelige til derivatisering eller anden tilpasset konjugation. NeutrAvidin Protein giver den laveste uspecifikke binding blandt de kendte biotinbindende proteiner. Den specifikke aktivitet for biotinbinding er ca. 14 μg/mg protein, hvilket er tæt på den teoretiske maksimale aktivitet.
Formulering: 10 mg renset protein og ingen konserveringsmiddel
31000 indeholder 10 mg frysetørret pulver fra modificeret avidin i saltfri opløsning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 mg
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares produkt 4 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
Form Fast stof
Protein familie Avidin
Målmolekyle Biotin
Etiket eller farvestof Umærket