Få mere at vide
Thermo Scientific™ NeutrAvidin Protein
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10 mg
100 mg
1000 mg
Pakningsstørrelse:
1000mg
10mg
Hver
Beskrivelse
NeutrAvidin Protein er deglykosyleret nativt avidin fra æggehvider. Fjernelse af det overskydende kulhydrat ved en eksklusiv proces giver et protein med et mere neutralt isoelektrisk punkt og mindre uspecifikke bindingsegenskaber. Oprensede og konjugerede former af NeutrAvidin Protein giver enestående ydeevne i Western blot, ELISA og IHC-applikationer, der kræver biotinbindende prober. Analysespecificitet, sensitivitet og signal-til-støj-forhold med NeutrAvidin Protein er generelt tilsvarende eller bedre end med det væsentligt dyrere streptavidin. Avidin er et glykoprotein, der findes i æggehvide og væv fra fugle, krybdyr og amfibier. Det biotinbindende protein indeholder fire identiske underenheder med en kombineret masse på 67.000-68.000 dalton. Fjernelse af glycosyleringen fra avidin giver NeutrAvidin Protein med en masse på 60.000 dalton. Kulhydrat-baseret lectin-binding reduceres til uopdagelige niveauer, men biotin-bindingsaffiniteten bibeholdes. NeutrAvidin Protein tilbyder fordelene ved et neutralt pI for at minimere uspecifik adsorption sammen med lysinrester, der forbliver tilgængelige til derivatisering eller anden tilpasset konjugation. NeutrAvidin Protein giver den laveste uspecifikke binding blandt de kendte biotinbindende proteiner. Den specifikke aktivitet for biotinbinding er ca. 14 μg/mg protein, hvilket er tæt på den teoretiske maksimale aktivitet.
Formulering: 1000 mg renset protein og intet konserveringsmiddel
31055 indeholder 1000 mg frysetørret pulver fra modificeret avidin i saltfri opløsning.
Formulering: 1000 mg renset protein og intet konserveringsmiddel
31055 indeholder 1000 mg frysetørret pulver fra modificeret avidin i saltfri opløsning.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1000 mg |
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares produkt 4 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Form | Fast stof |
| Protein familie | Avidin |
| Målmolekyle | Biotin |
| Etiket eller farvestof | Umærket |