Få mere at vide
Thermo Scientific™ NeutrAvidin Protein
Artikelnummer. 10675574 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
1000 mg
Pakningsstørrelse:
1000mg
10mg
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10675574 100 mg Hver
10443985 10 mg 10mg
11716416 1000 mg 1000mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10675574 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 31050
 Begrænset vare
På lager
NeutrAvidin Protein, from Invitrogen. Species Reactivity: ; Applications: ELISA, Immunohistochemistry, In Situ Hybridization (ISH), Western Blot.
NeutrAvidin Protein, fra Invitrogen. Artreaktivitet: ; Anvendelser: ELISA, Immunhistokemi, In Situ Hybridisering (ISH), Western Blot.
NeutrAvidin Protein er deglykosyleret native avidin fra æggehvider. Fjernelse af overskydende kulhydrater ved en eksklusiv proces giver et protein med et mere neutralt isoelektrisk punkt og færre uspecifikke bindingsegenskaber. Rensede og konjugerede former af NeutrAvidin protein leverer enestående ydeevne i Western blot- og IHC-applikationer, ELISA der kræver biotinbindende prober. Assay-specificitet, følsomhed og signal-til-støj-forhold med NeutrAvidin protein er generelt ækvivalente eller bedre end med det betydeligt dyrere streptavidin. Avidin er et glykoprotein, der findes i æggehvide og væv hos fugle, krybdyr og amfibier. Det biotinbindende protein indeholder fire identiske underenheder med en samlet masse på 67.000-68.000 dalton. Fjernelse af glykosylering fra avidin giver NeutrAvidin protein med en masse på 60.000 dalton. Kulhydratbaseret lektinbinding reduceres til udetekterbare niveauer, men biotinbindingsaffiniteten bevares. NeutrAvidin Protein tilbyder fordelene ved en neutral pI til at minimere uspecifik adsorption, sammen med lysinrester, der forbliver tilgængelige til derivatisering eller anden tilpasset konjugation. NeutrAvidin Protein giver den laveste ikke-specifikke binding blandt de kendte biotinbindende proteiner. Den specifikke aktivitet for biotinbinding er cirka 14 μg/mg protein, hvilket er nær den teoretiske maksimale aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 mg
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares produkt 4 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
Form Fast stof
Protein familie Avidin
Målmolekyle Biotin
Etiket eller farvestof Umærket