Få mere at vide
Neutraliseringsløsning, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neutralization solution |
| MDL nummer | MFCD00283950 |
| Mængde | 250 ml |
| Fysisk form | Liquid |