Få mere at vide
Thermo Scientific™ Neutraliseringsløsning til MagJET Plasmid DNA Kit
Artikelnummer. 13535230 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
25 ml
90 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
90ml
Artikelnummer. 13535230
Brand: Thermo Scientific™ R2601
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Thermo Scientific MagJET Plasmid DNA Kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af plasmid DNA fra natten over kulturer af E. coli kulturer.
De Thermo Scientific MagJET Plasmid DNA Kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af plasmid DNA fra natten over kulturer af E. coli kulturer. Sættet bruger magnetisk perleteknologi, hvilket muliggør høje udbytter og robust ydeevne. Høj bindingskapacitet, ensartet partikelstørrelse og hurtig magnetisk respons af MagJET magnetiske perler gør teknologien ideel til automatisk nukleinsyrerensning med høj kapacitet, såvel som til manuel rensning af brugere med lav prøvegennemstrømning. Det resulterende højkvalitets-DNA er fri for proteiner, nukleaser og andre kontaminanter eller inhibitorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer Neutraliseringsløsning
Produktlinje MagJET
Mængde 25 ml