Få mere at vide
Neutral Rød (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30478292
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30478292 100 g
1 options
Artikelnummer. 30478292 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN391013100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neutral Red (Technical Grade)
CAS 553-24-2
Molekylær formel C15H16N4 .HCl
Mængde 100 g
Synonym C.I. Basic Red 5','Monohydrochloride, Toluylene Red, 3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine Hydrochloride, C.I. 50040, C.I. Basic Red 5, Neutral Red, Neutral Red W, Nuclear Fast Red (basic dye), N8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazinediamine Monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CN(C)c1ccc2nc3cc(C)c(N)cc3nc2c1
IUPAC navn 8-N,8-N,3-trimethylphenazin-2,8-diamin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 288.77
Formel vægt 288.1142