Få mere at vide
Neutral Red, Pure, Indicator Grade, C.I.50040, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10080290 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10080290 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10080290 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. N/1270/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 290°C
CAS 553-24-2
Molekylær formel C15H17ClN4
MDL nummer 12651
InChI nøgle PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
IUPAC navn 8-N,8-N,3-trimethylphenazine-2,8-diamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 288.779
PubChem CID 11105
ChEBI CHEBI:86370
Formel vægt 288.77g/mol
Emballage Glass Jar
Farve Green
Mængde 5 g
Fysisk form Powder