Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Neutral Rød, ren, biologisk farve med høj renhed
Artikelnummer. p-3734502 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10420891
Brand: Thermo Scientific Chemicals 229810250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 553-24-2 | C15H17ClN4 | 288.779 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 553-24-2
Molekylær formel C15H17ClN4
Molekylvægt (g/mol) 288.779
MDL nummer MFCD00012651
InChI nøgle PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 5, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride
PubChem CID 11105
ChEBI CHEBI:86370
IUPAC navn 8-N,8-N,3-trimethylphenazin-2,8-diamin;hydrochlorid
SMIL CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neutral red
Smeltepunkt 290.0°C
Navn note High purity biological stain
Farvestofindhold 50% min.
Beilstein 25, 401
Merck Index 15, 6573
Opløselighedsinformation Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: 1.8% in abs. alcohol, 3.75% in cellosolve, 3.0% in ethylene glycol, practically insoluble in xylene
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 288.77
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Farve Grøn
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk pulver