Få mere at vide
Neutral Red (C.I. 50040), Supelco™
Artikelnummer. 15896980
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15896980 100 g
15874070 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15896980 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1013690100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Indicator and for microbiology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 553-24-2
Tekniske data
MDL nummer MFCD00012651
Synonym Neutral red (C.I. 50040), Neutral red (C.I. 50040)
Mængde 100 g
Molekylvægt (g/mol) 288.78