Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Neutral rød, ACS
Artikelnummer. 15474969
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15474969 250 g 250g
15464969 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474969 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62643.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1106.70 DKK
    892.65 DKK / 250g
    Spare 214.05 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Nuklear modbekæmpelse nyttig i pH-området 6,8 til 8,0 | CAS: 553-24-2 | C15H17ClN4 | 288,779 g/mol
Neutral Rød er mest almindeligt anvendt til histologisk farvning af lysosymer, men er også blevet indarbejdet i undersøgelse af vira, som pH-indikator, bestemmelse af DNA med optiske og elektrokemiske metoder, evaluering af syntetiske og naturligt afledte biomaterialer. Neutral rød kan elektrokemisk polymeriseres og anvendes som redoxmediator. Forbindelsen, når den først er optaget af celler, kan anvendes til at sikre cellelevedygtighed med et excitationsmaksimum ved 470 nm og emissionsmaksimum ved 580 nm. Det bruges som en rød nuklear modfarvning i forskellige cytokemiske procedurer. Den er velegnet til mikroskopi og mikrobiologi og supravital farvning af levende blodceller. Et livsvigtigt farvestof, der bruges som indikator og biologisk farve.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Neutral Red er mest almindeligt anvendt til histologisk farvning af lysosymer, men er også blevet indarbejdet i undersøgelse af vira, som en pH-indikator, bestemmelse af DNA med optiske og elektrokemiske metoder, evaluering af syntetiske og naturligt afledte biomaterialer. Neutral rød kan elektrokemisk polymeriseres og anvendes som redoxmediator. Forbindelsen, når den først er optaget af celler, kan anvendes til at sikre cellelevedygtighed med et excitationsmaksimum ved 470 nm og emissionsmaksimum ved 580 nm. Det bruges som en rød nuklear modfarvning i forskellige cytokemiske procedurer. Den er velegnet til mikroskopi og mikrobiologi og supravital farvning af levende blodceller. Et livsvigtigt farvestof, der bruges som indikator og biologisk farve.
Opløselighed Opløseligt i vand (
50 mg/ml ved 25 °C), abs. alkohol (1,8 %) og cellosolve (3,75 %).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 553-24-2
Molekylær formel C15H17ClN4
Molekylvægt (g/mol) 288.779
MDL nummer MFCD00012651
InChI nøgle PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 5; C.I. 50040
PubChem CID 11105
ChEBI CHEBI:86370
IUPAC navn 8-N,8-N,3-trimethylphenazin-2,8-diamin;hydrochlorid
SMIL CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neutral Red
Smeltepunkt 290 °C (opdeling)
Beilstein 3918740
Merck Index 14,6488
Farve Sort til Grøn
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (50 mg/ml ved 25 °C), ab. alkohol (1,8%) og cello-solve (3,75%).
Mængde 250 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 288.78
Grad ACS