Få mere at vide
Neutral red, 60%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11473700 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
11473700 250 g
1 options
Artikelnummer. 11473700 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210243883
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neutral red
CAS 553-24-2
Analyseprocentområde 0.6
Molekylær formel C15H17ClN4
Synonym Nuclear Fast Red, C.I. 50040
InChI nøgle PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
IUPAC navn 8-N,8-N,3-trimethylphenazin-2,8-diamin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 288.779
PubChem CID 11105
ChEBI CHEBI:86370
Formel vægt 288.8
Farve Grøn
Mængde 250 g
Fysisk form Pulver