Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Neutral rød
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neutral Red |
| Smeltepunkt | 290.0°C |
| Navn note | Pure |
| Absorptionsforhold | 1 to 1.12 |
| Farvestofindhold | 50% min. |
| Beilstein | 25, 401 |
| Merck Index | 15, 6573 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: 1.8% in abs. alcohol, 3.75% in cellosolve, 3.0% in ethylene glycol, practically insoluble in xylene |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Lambda Max | 539 to 544nm |
| Vis mere |