Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Neutral rød, ren, certificeret
Artikelnummer. 10259550 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10259550 25 g Glasflaske 25g
10268473 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10259550 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 415490250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    667.17 DKK
    600.65 DKK / 25g
    Spare 66.52 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 553-24-2 | C15H17ClN4 | 288,779 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 553-24-2
Molekylær formel C15H17ClN4
Molekylvægt (g/mol) 288.779
MDL nummer MFCD00012651
InChI nøgle PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 5, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride
PubChem CID 11105
ChEBI CHEBI:86370
IUPAC navn 8-N,8-N,3-trimethylphenazin-2,8-diamin;hydrochlorid
SMIL CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neutral Red
Smeltepunkt 290,0 °C
Navn note Pure
Absorptionsforhold 1 til 1.12
Farvestofindhold 50% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Lambda Max 539 til 544nm
Emballage Glasflaske
Beilstein 25, 401
Merck Index 15, 6573
Farve Grøn
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 50 g/L. Andre opløseligheder: 1,8 % i abs. alkohol, 3,75 % i cellosolve, 3,0 % i ethylenglycol, praktisk talt uopløseligt i xylen
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Formel vægt 288.77
Grad Ren