Få mere at vide
Melford Neutral rød
Artikelnummer. 30018573
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018573 5 g
30018572 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018573 Leverandør Melford Leverandørnr. N224005.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Biologisk farvestof brugt til at farve kerner røde og til at teste cellers levedygtighed til at inkorporere og binde neutral rød.
Biologisk farvestof brugt til at farve kerner røde og til at teste cellers levedygtighed til at inkorporere og binde neutral rød. Farvestofindhold:> 90 %
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neutral Red
CAS 553-24-2
Molekylær formel C15H16N4-HCl
Mængde 5 g