Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Neutral rød
Artikelnummer. 15485319
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15485319 5 g 5g
15475319 1 g 1g
15495319 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15485319 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63054.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    544.04 DKK
    489.65 DKK / 5g
    Spare 54.39 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Nuklear modbekæmpelse nyttig i pH-området 6,8 til 8,0 | CAS: 553-24-2 | C15H17ClN4 | 288,779 g/mol
Nuklear modfarvning nyttig i pH-område 6,8 - 8,0
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 553-24-2
Molekylær formel C15H17ClN4
Molekylvægt (g/mol) 288.779
MDL nummer MFCD00012651
InChI nøgle PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 5; C.I. 50040
PubChem CID 11105
ChEBI CHEBI:86370
IUPAC navn 8-N,8-N,3-trimethylphenazin-2,8-diamin;hydrochlorid
SMIL CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neutral Red
Smeltepunkt 290 °C (opdeling)
Beilstein 3918740
Merck Index 14,6488
Farve Sort til Grøn
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 288.78