Få mere at vide
AGMA Neutralt vaskemiddel i WFI
Artikelnummer. 30066739
Skift visning
Beholdertype:
Flaske med låg
Triggerspray
Mængde:
4 x 5 l
15 x 1 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beholdertype Mængde
30066739 Flaske med låg 4 x 5 l
30066746 Triggerspray 15 x 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30066739 Leverandør AGMA Leverandørnr. 1223
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    981.75 DKK
    895.85 DKK / Pakke med 4
    Spare 85.90 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Beskyt dine renrum med et meget effektivt, dybderensende neutralt rengøringsmiddel
Med sin betydelige ekspertise inden for tensidteknologi og desinfektion er The Neutral Detergent specielt designet til brug i renrum. The Neutral Detergent fås som en 0,2 μm filtreret formulering. Vi tilbyder The Neutral Detergent-formulering i en række formater, herunder en 1 L triggerspray og en 5 L væskebeholder. Med meget effektive overfladerensningsegenskaber er det ideelt, når der kræves en grundig rengøring.
  • Tilgængelig i en række formater, der passer til dine SOP'er
  • 1 L aftrækkersprays for nem brug for operatører
  • Bekvemt 5 L væske til dosering af tørre servietter eller brug i moppesystemer
  • Formuleret til at være lavt skummende efterlader det ikke væsentlige rester eller udtværinger
  • 0,2 μm filtreret væske forberedt i et klasse D renrum
  • Blandet med WFI-kvalitetsvand for at sikre et lavt endotoksinniveau
  • 2 års uåbnet holdbarhed
  • Fuld certificering er tilgængelig for fuld sporbarhed
  • Anbefales til brug i klasse C eller D renrum (i overensstemmelse med dine cGMP-risikovurderinger, SOP'er og valideringer)
Tekniske data
Produkttype Neutralt vaskemiddel i WFI
Farvekodet Nej
Form Væske
pH 6 til 9
Duft Oparfumeret
Sterilitet Ikke-steril
Udseende Farveløs
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Beholdertype Flaske med låg
Engangs Begrænset brug
Filtreret Filtreret
Brandfarlig Nej
Til brug med (applikation) Renrum og/eller kontrollerede miljøer underlagt dine strategier for forureningskontrol
Mængde 4 x 5 l