missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Scharlab Neutral detergent fibre reagent, NDF according toVan Soest, 5 L, MA: RE0015005P, MSDS: RE0015_DA

Brand:  Scharlab RE0015005P

Neutral detergent fibre reagent, NDF according toVan Soest, 5 L, MA: RE0015005P, MSDS: RE0015_DA

Produktkode 12473952

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1160.25 DKK
    560.20 DKK / 5 L
    Save 600.05 DKK
    51% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 26-02-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.