Få mere at vide
Contec™ NeutraKlean™ Opvaskemiddel med renset vand, ikke-steril
Artikelnummer. p-200055578 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Beholdertype:
Flaske med låg
Trigger sprayflaske
Mængde:
2 x 5 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
2 flasker
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beholdertype Mængde Pakningsstørrelse
15932080 Trigger sprayflaske 6 x 1 l -
16406830 Flaske med låg 6 x 1 l -
15813157 Flaske med låg 2 x 5 l 2 flasker
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15932080 Leverandør Contec™ Leverandørnr. FBT103NK
Contec™ NeutraKlean er et skånsomt og lavtskummende rengøringsmiddel designet til rengøring af life science renrum. Ideel til den lave rengøring, der kræves efter vedligeholdelse og til at fjerne rester af desinfektionsmiddel og generel snavs.
Med en pH mellem 6,5 og 8,0, Contec NeutraKlean er ideel til at udføre den lave rengøring, der kræves efter vedligeholdelse, og til at fjerne rester af desinfektionsmiddel og generelt snavs. Brugen af et overfladeaktivt stof/rengøringsmiddel er med til at bryde bindingen af partikler og snavs til en overflade og gør det lettere at fjerne dem.
Produktet er 0,2μ m filtreret og fyldt under Grad A luftstrøm og pakket i et Grade C renrum. Produktet er klar til brug og fås enten som en 1 L trigger spray eller en flaske med låg og en 5 L beholder med låg til større områder. 1 L triggersprayen er udstyret med et 'pose in bottle'-beskyttelsessystem, som forhindrer flaskens indhold i at blive forurenet under brug.
Det filtrerede produkt leveres i dobbeltposer for at hjælpe med overførslen af produktet til et farmaceutisk renrum. De lineære tåreposer er nemme at åbne, selv når man har handsker på.
Funktioner& Fordele
  • Neutral pH gør den velegnet til brug i alle områder af renrum som skånsom mod overflader.
  • Filtreret til 0,2 mikrometer under Grad A-luftstrøm i et Grade C-renrum sikrer, at produktet er fri for forurening og partikler
  • Lavtskummende rengøringsmiddel er ideel til brug på gulve, vægge og bænke
  • Lavt niveau af overfladeaktivt middel giver lave rester, som nemt kan fjernes
  • Triggerspray kan indstilles til jet eller spray og giver god overfladedækning
  • Udløserspray og pose i flaske beskyttet system forhindrer flaskeindhold i at blive forurenet under brug
  • Flasker kan tømmes helt, hvilket eliminerer spild, så det er ikke nødvendigt at kassere ubrugt produkt under holdbarheden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype NeutraKlean Vaskepulver
Form Flydende spray
pH 6 til 8
Duft Oparfumeret
Sterilitet Ikke steril
Udseende Farveløs
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Sammensætning Væske
Beholdertype Trigger sprayflaske
Engangs Begrænset brug
Filtreret Filtreret
Brandfarlig Nej
Mængde 6 x 1 l
Volumen (metrisk) 1 L