Få mere at vide
Contec™ NeutraKlean™ Opvaskemiddel med renset vand, sterilt
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15507171 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Beholdertype:
Flaske med låg
Trigger sprayflaske
Mængde:
2 x 5 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
2 flasker
6 flasker
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beholdertype Mængde unitSize
15507171 Flaske med låg 2 x 5 l 2 flasker
15557171 Trigger sprayflaske 6 x 1 l 6 flasker
16615544 Flaske med låg 6 x 1 l Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15507171 Leverandør Contec™ Leverandørnr. SBC503NK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.00 DKK
    1203.45 DKK / 2 flasker
    Spare 256.55 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contec™ NeutraKlean er et skånsomt og lavtskummende rengøringsmiddel designet til rengøring af life science renrum. Ideel til den lave rengøring, der kræves efter vedligeholdelse og til at fjerne rester af desinfektionsmiddel og generel snavs.
Designet til rengøring af life science renrum.
Med en pH efter bestråling mellem 6,5 og 8,0, Contec Steril NeutraKlean er ideel til at udføre den lave rengøring, der kræves efter vedligeholdelse, og til at fjerne rester af desinfektionsmiddel og generelt snavs. Brugen af et overfladeaktivt stof/rengøringsmiddel er med til at bryde bindingen af partikler og snavs til en overflade og gør det lettere at fjerne dem.
Produktet er 0,2μ m filtreret og fyldt under Grad A luftstrøm og pakket i et Grade C renrum. Produktet er klar til brug og fås enten som en 1 L trigger spray eller en flaske med låg og en 5 L beholder med låg til større områder. 1 L triggersprayen er udstyret med et 'pose in bottle'-beskyttelsessystem, som forhindrer flaskens indhold i at blive forurenet under brug.
Flaskerne leveres i dobbeltposer for at hjælpe med overførslen af produktet til et farmaceutisk renrum, isolatorer eller RABS. De lineære tåreposer er nemme at åbne, selv når man har handsker på.
Funktioner& Fordele
  • Neutral pH gør den velegnet til brug i alle områder af renrum som skånsom mod overflader
  • Filtreret til 0,2 mikrometer under Grad A-luftstrøm i et Grade C-renrum sikrer, at produktet er fri for forurening og partikler
  • Lavtskummende rengøringsmiddel er ideel til brug på gulve, vægge og bænke
  • Lavt niveau af overfladeaktivt middel giver lave rester, som nemt kan fjernes
  • Triggerspray kan indstilles til jet eller spray og giver god overfladedækning
  • Udløserspray og 'pose in bottle' beskyttet system forhindrer flaskeindhold i at blive forurenet under brug
  • Flasker kan tømmes helt, hvilket eliminerer spild, så det er ikke nødvendigt at kassere ubrugt produkt under holdbarheden
  • Dobbeltpose pakket i lineær riveemballage, så det er nemt at åbne, selv når du har handsker på
  • Beholder med låg er ideel til større områder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Opvaskemiddel med renset vand
Form Væske
pH 6 til 8
Sterilitet Steril
Udseende Farveløs
Farve Klar
Sammensætning Hydrogenperoxid og renset vand (EP)
Koncentration 0,3% aminoxid i renset vand (EP)
Beholdertype Flaske med låg
Engangs Begrænset brug
Filtreret Filtreret
Brandfarlig Nej
Til brug med (applikation) Steriliserer mod bakterier, svampe, skimmelsvampe, gær og sporer
Mængde 2 x 5 l
Volumen (metrisk) 5 L