Få mere at vide
Decon™ Neutracon
Artikelnummer. 10355650
Skift visning
Volumen (metrisk):
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10355650 1000 ml 1 L
1 options
Artikelnummer. 10355650 Leverandør Decon™ Leverandørnr. NEU1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Decon Neutracon, Mængde: 5000mL, Amber, Format: Væske, pH-område: 7,5, Viskositet: 55,0 cps ved 23 grader C
Biologisk nedbrydeligt, fosfat-, enzym- og klorblegefrit, næsten neutralt flydende overfladeaktivt middel. Fuldstændig opløselig i vand og vil ikke afsætte calcium og magnesium eller udfælde jern. Opløsninger er fuldstændig stabile i luften og absorberer ikke CO&superscript_2; . Kan bruges sammen med vandopløselige opløsningsmidler. En 13 % opløsning er tilstrækkelig til de fleste rengøringsopgaver. Opvarmning af opløsningen eller brug i et ultralydsrensebad vil i høj grad reducere rengøringstiden. Specielt formuleret til rengøring/dekontaminering af ikke-jernholdige metaller, 'blødt' silicaglas, polymeroverflader og andre materialer, som kan være korroderede, ætset, nedbrudt, misfarvet eller svækket af sure eller alkaliske rengøringsmidler.
Tekniske data
Form Væske
pH 7.5
Udseende Ravgul
Viskositet 55,0 cps ved 23 °C
Volumen (metrisk) 1000 ml