Få mere at vide
Neurotoxin Inhibitor, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484688
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16484688 10 mg
16470977 50 mg
16437407 5 mg
16415526 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16484688 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112722
MedChemExpress Neurotoxin Inhibitor is a neurotoxin inhibitor.
Neurotoxin Inhibitor is a neurotoxin inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neurotoxin Inhibitor
Fysisk form Solid
CAS 951571-70-3
Farve Pink
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H14N4OS
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 45 mg/mL (129.90 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1CC(C2=CC=CC=C2)C3=C(N(C4=NC5=CC=CC=C5S4)N=C3)N1
Molekylvægt (g/mol) 346.41
Formel vægt 346.41
Procent renhed 99.72%