missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MedChemExpress Neurotensin(8-13)

Artikelnummer. 16422719
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16422719 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16422719 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP0251

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Neurotensin (8-13) is an active fragment of Neurotensin. Neurotensin(8-13) results in a decrease in cell-surface NT1 receptors (NTR1) density.

Tekniske data

Renhed 98.0%
CAS 60482-95-3
Indhold og opbevaring Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvægt (g/mol) 816.99 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 1 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 50 mg/mL (61.20 mM∣Need ultrasonic)
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.