Få mere at vide
MedChemExpress Neurotensin
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 97.4% |
| CAS | 39379-15-2 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Molekylvægt (g/mol) | 1672.92 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 25 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 33.33 mg/mL (19.92 mM∣Need ultrasonic) |