missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MedChemExpress Neurotensin

Artikelnummer. 16409408
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16409408 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16409408 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP0234

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Neurotensin, a gut tridecapeptide, acts as a potent cellular mitogen for various colorectal and pancreatic cancers which possess high-affinity neurotensin receptors (NTR).

Tekniske data

Renhed 97.4%
CAS 39379-15-2
Indhold og opbevaring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Molekylvægt (g/mol) 1672.92 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 10 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 33.33 mg/mL (19.92 mM∣Need ultrasonic)
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.