Få mere at vide
Hamilton™ Neuros™ 7000-serien Modified Microliter Sprøjter med riflet navnål
Artikelnummer. 16348521
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 μl
0,5μ L
1 μl
1,0 μl
2 μl
2.0μ L
Nålemåler:
30 g
32 G
Nålepunkt nummer:
3
4
Model-:
7000,5 KH
7001 KH
7002 KH
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler Nålepunkt nummer Model- Pakningsstørrelse
16348521 1 μl 32 G 4 7001 KH -
16317051 0,5 μl 32 G 4 7000,5 KH -
16264282 2 μl 30 g 4 7002 KH -
12646187 0,5μ L 32 G 3 7000,5 KH Hver
12673685 1,0 μl 32 G 3 7001 KH -
12899201 2.0μ L 30 g 3 7002 KH Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16348521 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 6545802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3691.83 DKK
    3420.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 271.70 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
En industri først, den Neuros dispenserer nøjagtigt 50 nL til μ100 L væske gennem en ultrafin nål beskyttet af et specialdesignet ærme. De Neuros minimerer skade på injektionsstedet ved at øge nålens stivhed og levere en mikrovolumen væske til et nøjagtigt sted.
  • Nålestivhed forbedrer nøjagtigheden af indsættelsesstien
  • Minimal vævsskade reducerer variationen i injektionerne
  • Reduceret prøvetab sparer penge og materialer
  • En finnål skaber mindre injektionssteder
  • Kompatibilitet med de fleste infusionspumper og stereotaktiske beholdere betyder en nem integration i eksisterende processer
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Wolframtråd (suge)
Nålemåler 32 G
Diameter (engelsk) Indre 0,006 tommer
Diameter (engelsk) indre nål 0,004 tommer
Diameter (metrisk) indre nål 0.10 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,009 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 0,308 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 0.146 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 7.82 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.229 mm
Til brug med (applikation) Kontrollerede dyreinjektioner
Længde (metrisk) 0 til 20 mm
Produkttype Modified Microliter
Maks. Tryk 6000 psig (413,7 bar)
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 7001 KH
Nålepunkt nummer 4
Volumen (metrisk) 1 μl
Til brug med (udstyr) Stereotaxic Holders
Tilslutningstype Riflet Hub
Uddannet Yes