Få mere at vide
Hamilton™ Neuros™ 7000-serien Modified Microliter Sprøjter med riflet navnål
Volumen (metrisk):
0,5μ L
2.0μ L
Nålemåler:
30 g
32 G
Nålepunkt nummer:
3
Model-:
7000,5 KH
7002 KH
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Nålestivhed forbedrer indføringsvejens nøjagtighed
- Minimal vævsskade reducerer injektionsvariabiliteten
- Reduceret prøvetab sparer penge og materialer
- Fine kanyler skaber mindre injektionssteder
- Kompatibilitet med de fleste infusionspumper og stereotaksiske holdere betyder en nem integration i eksisterende processer
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), Wolframtråd (stempel) |
| Nålemåler | 30 g |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,008 tommer. |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,008 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.20 mm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,012 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,308 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.206 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.82 mm |
| Show More |