Få mere at vide
Hamilton™ Neuros™ 7000-serien Modified Microliter Sprøjter med riflet navnål
Description
- Nålestivhed forbedrer nøjagtigheden af indsættelsesstien
- Minimal vævsskade reducerer variationen i injektionerne
- Reduceret prøvetab sparer penge og materialer
- En finnål skaber mindre injektionssteder
- Kompatibilitet med de fleste infusionspumper og stereotaktiske beholdere betyder en nem integration i eksisterende processer
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Borosilikatglas (løb), Wolframtråd (suge) |
| Nålemåler | 32 G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,146 tommer |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,006 tommer |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.146 mm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,009 tommer |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,308 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.82 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.229 mm |
| Show More |