Få mere at vide
Hamilton™ Neuros™ 7000-serien Modified Microliter Sprøjter med riflet navnål
Artikelnummer. 12646187
Volumen (metrisk):
0,5μ L
2.0μ L
Nålemåler:
30 G
32 G
Nålepunkt nummer:
3
Model-:
7000.5 KH
7002 KH
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12646187
Brand: Hamilton™ 6545701
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En industri først, den Neuros dispenserer nøjagtigt 50 nL til μ100 L væske gennem en ultrafin nål beskyttet af et specialdesignet ærme. De Neuros minimerer skade på injektionsstedet ved at øge nålens stivhed og levere en mikrovolumen væske til et nøjagtigt sted.
  • Nålestivhed forbedrer indføringsvejens nøjagtighed
  • Minimal vævsskade reducerer injektionsvariabiliteten
  • Reduceret prøvetab sparer penge og materialer
  • Fine kanyler skaber mindre injektionssteder
  • Kompatibilitet med de fleste infusionspumper og stereotaksiske holdere betyder en nem integration i eksisterende processer
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (tønde), Wolframtråd (stempel)
Nålemåler 32 G
Diameter (engelsk) Indre 0,004 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,004 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.10 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,009 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,308 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.103 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 7.82 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.229 mm
Til brug med (applikation) Kontrollerede dyreinjektioner
Inkluderer Neuros™ adapter, to justerbare nåleærmer (en med blindstop og en uden)
Længde (engelsk) 1 tomme
Længde (engelsk) Nål 1 tomme
Længde (metrisk) 0 til 20 mm
Produkttype Microliter
Maks. Tryk 6000 psig (413,7 bar)
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 7000.5 KH
Nålepunkt nummer 3
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 0,5μ L
Nålespids stil Stump
Tilslutningstype Riflet nav