Få mere at vide
Hamilton™ Neuros™ 1700-serien gastætte sprøjter med aftagelig nål
Artikelnummer. p-6877015
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
Nålepunkt nummer:
3
4
Model-:
1701 RN
1702 RN
1705 RN
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16295472
Brand: Hamilton™ 6546006
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En industri først, den Neuros dispenserer nøjagtigt 50 nL til μ100 L væske gennem en ultrafin nål beskyttet af et specialdesignet ærme. De Neuros minimerer skade på injektionsstedet ved at øge nålens stivhed og levere en mikrovolumen væske til et nøjagtigt sted.
  • Nålestivhed forbedrer indføringsvejens nøjagtighed
  • Minimal vævsskade reducerer injektionsvariabiliteten
  • Reduceret prøvetab sparer penge og materialer
  • Fine kanyler skaber mindre injektionssteder
  • Kompatibilitet med de fleste infusionspumper og stereotaksiske holdere betyder en nem integration i eksisterende processer
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas, PTFE (stempel)
Nålemåler 33 G
Diameter (engelsk) Indre 0,018 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,004 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.108 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,008 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,260 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.460 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 6.60 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.210 mm
Til brug med (applikation) Kontrollerede dyreinjektioner
Længde (metrisk) 0 til 20 mm
Produkttype Gastæt
Maks. Tryk 1000 psig (68,9 bar)
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1701 RN
Nålepunkt nummer 4
Volumen (metrisk) 10μ l