Få mere at vide
Hamilton™ Neuros™ 1700-serien gastætte sprøjter med aftagelig nål
Artikelnummer. 17229119
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
25 μl
25μ L
50μ l
Nålepunkt nummer:
3
4
Model-:
1701 RN
1702 RN
1705 RN
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålepunkt nummer Model- unitSize
17229119 25 μl 4 1702 RN -
16295472 10μ l 4 1701 RN -
13511650 10μ l 3 1701 RN Hver
12666187 25μ L 3 1702 RN Hver
12585438 50μ l 3 1705 RN Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17229119 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 6546011
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En industri først, den Neuros dispenserer nøjagtigt 50 nL til μ100 L væske gennem en ultrafin nål beskyttet af et specialdesignet ærme. De Neuros minimerer skade på injektionsstedet ved at øge nålens stivhed og levere en mikrovolumen væske til et nøjagtigt sted.
  • Nålestivhed forbedrer nøjagtigheden af indsættelsesstien
  • Minimal vævsskade reducerer variationen i injektionerne
  • Reduceret prøvetab sparer penge og materialer
  • En finnål skaber mindre injektionssteder
  • Kompatibilitet med de fleste infusionspumper og stereotaktiske beholdere betyder en nem integration i eksisterende processer
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas, PTFE (Plunger)
Nålemåler 33 G
Diameter (engelsk) Indre 0,029 tommer
Diameter (engelsk) indre nål 0,004 tommer
Diameter (metrisk) indre nål 0.108 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,008 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 0,305 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 0.729 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 7.75 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.210 mm
Til brug med (applikation) Kontrollerede dyreinjektioner
Længde (metrisk) 0 til 20 mm
Produkttype Gastæt
Maks. Tryk 1000 psig (68,9 bar)
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1702 RN
Nålepunkt nummer 4
Volumen (metrisk) 25 μl
Længde (metrisk) nål 0 til 20 mm