Få mere at vide
Hamilton™ Neuros™ 1700-serien gastætte sprøjter med aftagelig nål
Artikelnummer. 16295472
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
25 μl
25μ L
50μ l
Nålepunkt nummer:
3
4
Model-:
1701 RN
1702 RN
1705 RN
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålepunkt nummer Model- Pakningsstørrelse
16295472 10μ l 4 1701 RN -
17229119 25 μl 4 1702 RN -
13511650 10μ l 3 1701 RN Hver
12666187 25μ L 3 1702 RN Hver
12585438 50μ l 3 1705 RN Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16295472 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 6546006
Forventet forsendelse: 30-09-2026
En industri først, den Neuros dispenserer nøjagtigt 50 nL til μ100 L væske gennem en ultrafin nål beskyttet af et specialdesignet ærme. De Neuros minimerer skade på injektionsstedet ved at øge nålens stivhed og levere en mikrovolumen væske til et nøjagtigt sted.
  • Nålestivhed forbedrer indføringsvejens nøjagtighed
  • Minimal vævsskade reducerer injektionsvariabiliteten
  • Reduceret prøvetab sparer penge og materialer
  • Fine kanyler skaber mindre injektionssteder
  • Kompatibilitet med de fleste infusionspumper og stereotaksiske holdere betyder en nem integration i eksisterende processer
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas, PTFE (stempel)
Nålemåler 33 G
Diameter (engelsk) Indre 0,018 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,004 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.108 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,008 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,260 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.460 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 6.60 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.210 mm
Til brug med (applikation) Kontrollerede dyreinjektioner
Længde (metrisk) 0 til 20 mm
Produkttype Gastæt
Maks. Tryk 1000 psig (68,9 bar)
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1701 RN
Nålepunkt nummer 4
Volumen (metrisk) 10μ l