Få mere at vide
Hamilton™ Neuros™ 700-serien Microliter Sprøjter med aftagelig nål
Artikelnummer. p-6899000
Nålepunkt nummer:
3
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12831293
Brand: Hamilton™ 6546002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En industri først, den Neuros dispenserer nøjagtigt 50 nL til μ100 L væske gennem en ultrafin nål beskyttet af et specialdesignet ærme. De Neuros minimerer skade på injektionsstedet ved at øge nålens stivhed og levere en mikrovolumen væske til et nøjagtigt sted.
  • Nålestivhed forbedrer indføringsvejens nøjagtighed
  • Minimal vævsskade reducerer injektionsvariabiliteten
  • Reduceret prøvetab sparer penge og materialer
  • Fine kanyler skaber mindre injektionssteder
  • Kompatibilitet med de fleste infusionspumper og stereotaksiske holdere betyder en nem integration i eksisterende processer
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel)
Nålemåler 33 G
Diameter (engelsk) Indre 0,014 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,004 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.108 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,008 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,260 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.343 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 6.6 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.210 mm
Til brug med (applikation) Kontrollerede dyreinjektioner
Inkluderer Neuros™ adapter, to justerbare nåleærmer (en med blindstop og en uden)
Længde (engelsk) 1 tomme
Længde (engelsk) Nål 1 tomme
Længde (metrisk) 25 mm
Produkttype Microliter
Maks. Tryk 2000 psig (137,9 bar)
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 75
Nålepunkt nummer 3
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 5μ L
Nålespids stil Aftagelig stump