Få mere at vide
Hamilton™ Neuros™ 700-serien Microliter Sprøjter med aftagelig nål
Nålepunkt nummer:
3
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Nålestivhed forbedrer indføringsvejens nøjagtighed
- Minimal vævsskade reducerer injektionsvariabiliteten
- Reduceret prøvetab sparer penge og materialer
- Fine kanyler skaber mindre injektionssteder
- Kompatibilitet med de fleste infusionspumper og stereotaksiske holdere betyder en nem integration i eksisterende processer
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel) |
| Nålemåler | 33 G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,014 tommer. |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,004 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.108 mm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,008 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,260 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.343 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.6 mm |
| Vis mere |