Få mere at vide
MedChemExpress Neuropeptide Y(29-64)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.42% |
| CAS | 303052-45-1 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 4272.7 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 16.67 mg/mL (3.90 mM∣Need ultrasonic) |