Få mere at vide
MedChemExpress Neuropeptide Y (13-36), amide, human
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 122341-40-6 |
| Indhold og opbevaring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 3000.4 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Synonym | Neuropeptide Y (13-36), human |