Få mere at vide
MedChemExpress Neuropeptide W-23(human)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 95.02% |
| CAS | 383415-79-0 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 2583.02 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Synonym | NPW-23 |